Learn More
2-Aminothiophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11493188 100 g 100g
11329679 25 g 25g
11403198 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18952.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 137-07-5 | C6H7NS | 125.19 g/mol
2-Aminothiophenol was used in the synthesis of 1,5-benzothiazepines derivatives by reacting with 1,3-diphenylpropenone derivatives and using aluminosilicate solid catalysts. It was also used in the synthesis of benzothiazole2 and 3-(benzothiazol-2-yl)coumarin derivatives. The ternary complexes of copper (II) with salicylidene-2-aminothiophenol (L) and glycine, alanine, valine and histidene amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-aminothiophénol a été utilisé dans la synthèse de dérivés de 1,5 -benzothiazépines en réagissant avec des dérivés de 1,3-diphénylpropénone et en utilisant des catalyseurs solides aluminosilicatés. Il a également été utilisé dans la synthèse des dérivés benzothiazole2 et de la 3-(benzothiazol-2-yl)coumarine. Les complexes ternaires du cuivre (II) avec les acides aminés salicylidène-2-aminothiophénol (L) et glycine, alanine, valine et histidène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-07-5
Formule moléculaire C6H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 125.19
Numéro MDL MFCD00007702
Clé InChI VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminothiophenol, o-aminothiophenol, 2-mercaptoaniline, o-mercaptoaniline, o-aminobenzenethiol, 2-mercaptaniline, benzenethiol, 2-amino, 2-amino thiophenol, 1-amino-2-mercaptobenzene, 2-aminobenzene-1-thiol
CID PubChem 8713
Nom IUPAC 2-aminobenzénéthiol
SMILES NC1=CC=CC=C1S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminothiophenol
Point de fusion 18°C to 23°C
Densité 1.17
Point d’ébullition 234°C
Point d’éclair 79°C (174°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.642
Quantité 100 g
Numéro UN UN3267
Beilstein 606076
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 125.19
Pourcentage de pureté 98%