Learn More
(2-anilinopyrimidin-5-yl)méthylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10613085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10613085 1 g Flacon en verre ambré 1g
10603085 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10613085 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69213DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1093860-47-9
Formule moléculaire C11H12N4
Poids moléculaire (g/mol) 200.245
Numéro MDL MFCD11841074
Clé InChI IGMKIKUXMJLMOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminomethyl-n-phenylpyrimidin-2-amine, 2-anilinopyrimidin-5-yl methylamine, 5-aminomethyl-2-phenylamino pyrimidine, 5-aminomethyl pyrimidin-2-yl phenylamine
CID PubChem 43811051
Nom IUPAC 5-(aminométhyl)-N-phénylpyrimidine-2-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=NC=C(C=N2)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Anilinopyrimidin-5-yl)methylamine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 95%