Learn More
2-anilinopyrimidine-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10709425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10709425 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10307314 1 g Flacon en verre ambré 1g
10158754 5 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10709425 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69204CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 108002-87-5
Formule moléculaire C11H9N3O
Poids moléculaire (g/mol) 199.213
Clé InChI QNFHXIZSGIGYOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylamino pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-anilinopyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-phenylamino pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-anilinopyrimidine-5-carbaldehyde
CID PubChem 33589542
Nom IUPAC 2-anilinopyrimidine-5-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=NC=C(C=N2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-anilinopyrimidine-5-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.21
Pourcentage de pureté 97%