Learn More
Acide 2-anthracènecarboxylique, TRC
Code produit 30341814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341814 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341814 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA697813100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Anthracenecarboxylic Acid
CAS 613-08-1
Formule moléculaire C15H10O2
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)13-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-14(12)9-13/h1-9H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
Nom IUPAC anthracene-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 222.23
Poids de la formule 222.0681