Learn More
Acide 2-anthracènecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Anthracenecarboxylic Acid |
| CAS | 613-08-1 |
| Formule moléculaire | C15H10O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)13-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-14(12)9-13/h1-9H,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1 |
| Nom IUPAC | acide anthragène-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 222.23 |
| Poids de la formule | 222.0681 |