Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Deux bras Combi Guide de lumière avec un guide de lumière à col de cygne unique et un guide de lumière flexible unique
Code produit 15733012 Tous les produits Schott Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Source lumineuse:
Fibre optique
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Source lumineuse Conditionnement
15733012 Fibre optique 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15733012 Fournisseur SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Code fournisseur 120402
Expédition estimée: 06-01-2027
Guide de lumière flexible et rigide en fibre optique dans un tube en col de cygne semi-rigide laqué noir et guide de lumière flexible en fibre optique dans une gaine en métal-PVC noir.
  • Guide lumineux écologique Puravis fibre optique.
  • Un positionnement précis permet un contrôle total de l'éclairage.
  • La combinaison d'un guide de lumière en col de cygne de 3,5 mm de diamètre x 500 mm et d'un guide de lumière flexible de 5 mm de diamètre x 600 mm de longueur permet un scénario d'éclairage spécial en utilisant 2 sources de lumière différentes.
  • Le guide de lumière flexible unique pourrait être connecté à l'étage de lumière transmise 122150 ; à utiliser avec la source de lumière froide KL300LED.
Spécification
Source lumineuse Fibre optique
Diamètre (impériale) 0,4 in
Diamètre (métrique) 11 mm
À utiliser avec (application) Éclairage de stéréomicroscopie
À utiliser avec (équipement) à utiliser avec la source de lumière froide KL300LED
Longueur (impériale) Col de cygne : 19,7 in, Guide de lumière flexible : 23,6 in
Longueur (métrique) Col de cygne : 500 mm, Guide de lumière flexible : 600 mm
Matériau Fibres optiques en verre Puravis
Type de produit Guide lumineux à fibre optique