Learn More
2-Azahypoxanthine Sel Sodique, TRC
Code produit 30137801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137801 1 g 1g
30006895 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137801 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA8001001G
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1797817-35-6
Formule moléculaire C4H2N5NaO
Synonyme 3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one Sel de sodium 1,5-Dihydro-4H-Imidazo[4,5-d]- 1,2,3-triazin-4-one∣3,7-Dihydro-4H-Imidazo[4,5-d]-v-triazin-4-one Sel∣de sodium NSC 22419 Sel∣de sodium AHX sel de sodium∣
Spécification
Format Purs, non dilués
Poids moléculaire 159.08
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité 1 g
Nom chimique ou matériau 2-Azahypoxanthine Sel de Sodium