Learn More
2-azétidinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10882451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10882451 5 g Flacon en verre 5g
10421420 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10882451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432960050
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 930-21-2 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 930-21-2
Formule moléculaire C3H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 71.08
Numéro MDL MFCD00013328
Clé InChI MNFORVFSTILPAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-azetidinone, beta-propiolactam, azetidinone, propiolactam, azetan-2-one, beta-lactam, 2-azetdinone, azetidine-2-one, acmc-209xab
CID PubChem 136721
ChEBI CHEBI:327119
Nom IUPAC Azétidin-2-one
SMILES C1CNC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Azetidinone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 72.5°C to 76.5°C
Point d’ébullition 106°C (15.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 71.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Azetidinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.