Learn More
Acide 2-azidobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Azidobenzoic Acid |
| CAS | 31162-13-7 |
| Formule moléculaire | C7H5N3O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5N3O2/c8-10-9-6-4-2-1-3-5(6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1N=[N+]=[N-] |
| Nom IUPAC | Acide 2-azidobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.13 |
| Poids de la formule | 163.0382 |