Learn More
2-Azidoéthyl 2-acétamido-2-désoxy-β-D-glucopyranoside, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Azidoethyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 142072-12-6 |
| Formule moléculaire | C10H18N4O6 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H18N4O6/c1-5(16)13-7-9(18)8(17)6(4-15)20-10(7)19-3-2-12-14-11/h6-10,15,17-18H,2-4H2,1H3,(H,13,16)/t6-,7-,8-,9-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OCCN=[N+]=[N-] |
| Nom IUPAC | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-2-(2-azidoéthoxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 290.28 |
| Poids de la formule | 290.1226 |