Learn More
2-Azidoéthyl 2-acétamido-2-désoxy-β-D-glucopyranoside, TRC
Product Code. 30348383
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30348383 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30348383 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA84899510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Azidoethyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
CAS 142072-12-6
Formule moléculaire C10H18N4O6
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H18N4O6/c1-5(16)13-7-9(18)8(17)6(4-15)20-10(7)19-3-2-12-14-11/h6-10,15,17-18H,2-4H2,1H3,(H,13,16)/t6-,7-,8-,9-,10-/m1/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OCCN=[N+]=[N-]
Nom IUPAC N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-2-(2-azidoéthoxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 290.28
Poids de la formule 290.1226