Learn More
2-Azidoéthyl 2-acétamido-2-désoxy-β-D-glucopyranoside, TRC
Code produit 30329670
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329670 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329670 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA8489955MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Azidoethyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
CAS 142072-12-6
Formule moléculaire C10H18N4O6
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H18N4O6/c1-5(16)13-7-9(18)8(17)6(4-15)20-10(7)19-3-2-12-14-11/h6-10,15,17-18H,2-4H2,1H3,(H,13,16)/t6-,7-,8-,9-,10-/m1/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OCCN=[N+]=[N-]
Nom IUPAC N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-2-(2-azidoéthoxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 290.28
Poids de la formule 290.1226