Learn More
Ester pinacolique d’acide 2-(Azidométhyl)benzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15454196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454196 5 g 5g
15444196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454196 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58386.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1223598-41-1
Formule moléculaire C13H18BN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 259.116
Numéro MDL MFCD22124732
Clé InChI DWSJHXRRSHEEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-azidomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb515, 2-azidomethyl benzeneboronic acid pinacol ester
CID PubChem 57416890
Nom IUPAC 2-[2-(azidométhyl)phényl]-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2CN=[N+]=[N-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 5 g
Poids de la formule 260.12
Pourcentage de pureté 95%