Learn More
2-Benzamido-2-hydroxyacetic acid, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30798849
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30798849 25 g
30789687 1 g
30796292 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30798849 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11348625g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzamido-2-hydroxyacetic acid
CAS 16555-77-4
Formule moléculaire C9H9NO4
Numéro MDL MFCD00004228
Quantité 25 g
SMILES O=C(O)C(NC(C1=CC=CC=C1)=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 195.17
Pourcentage de pureté 95%