Learn More
2-Benzamido-3-methylbutanoic acid, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30968377
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30968377 10 g
30954627 25 g
30963569 5 g
30953140 1 g
30952794 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30968377 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11595810g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzamido-3-methylbutanoic acid
CAS 2901-80-6
Formule moléculaire C12H15NO3
Numéro MDL MFCD00038283
Quantité 10 g
SMILES CC(C)C(C(O)=O)NC(C1=CC=CC=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 221.25
Pourcentage de pureté 95%