Learn More
Acide (2-benzimidazolylthio)acétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473544 25 g 25g
11463544 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11473544 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11221.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3042-00-0 | C9H7N2O2S | 207.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3042-00-0
Formule moléculaire C9H7N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 207.23
Numéro MDL MFCD00022673
Clé InChI UYNVBLJQBCTRKV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-benzimidazolythio acetic acid, 2-benzimidazolylthio-acetic acid, 2-benzimidazolylthio acetic acid, 1h-benzoimidazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 1h-benzimidazol-2-ylthio acetic acid, 2-1h-benzo d imidazol-2-yl thio acetic acid, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 1h-benzimidazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 1h-1,3-benzodiazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 2-benzimidazol-2-ylthioacetic acid
CID PubChem 137805
Nom IUPAC 2-(1H-1,3-benzodiazol-2-ylsulfanyl)acetate
SMILES [O-]C(=O)CSC1=NC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Benzimidazolylthio)acetic acid
Point de fusion ∼215°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 11825
Poids de la formule 208.24
Pourcentage de pureté 98%