Learn More
2-benzo[b]furan-3-yléthanol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10677854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10677854 1 g Flacon en verre ambré 1g
10082014 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10677854 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC40809DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 75611-06-2
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.188
Numéro MDL MFCD08271904
Clé InChI QBEGKDXITSPUTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzofuran-3-yl ethanol, 2-benzo b furan-3-ylethanol, 2-1-benzofuran-3-yl ethanol, 2-1-benzofuran-3-yl ethan-1-ol, 2-benzofuran-3-yl ;ethanol, 2-benzo b furan-3-yl ethanol, 2-benzo b furan-3-ylethan-1-ol
CID PubChem 10953836
Nom IUPAC 2-(1-benzofuran-3-yl)éthanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzo[b]furan-3-ylethanol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 95%