Learn More
2-benzotriazolyl-4-tert-octylphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol |
| CAS | 3147-75-9 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C20 H25 N3 O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, 1268A, 2-(2-Hydroxy-5-t-octylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-5-t-octylphenyl)benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl)benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-tert-octylphenol, 2-(2H-Benzotriazole-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, 2-(2'-Hydroxy-5'-tert-octylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-5'-tert-octylphenyl)benztriazole, 2-(5-t-Octyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(5'-tert-Octyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-Benzotriazolyl-4-tert-octylphenol, 2-[2'-Hydroxy-5'-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]benzotriazole, ADK Stab LA 29, BLS 5411, Biosoap 583, Chisorb 5411, Cyasorb 5411, Cyasorb UV 5411, Eversorb 72, Fisorb 329, JF 83, Kemisorb 79, LA 29, Octrizole, Seesorb 709, Seesorb 709G, Songsorb 3290, Spectra-Sorb UV 5411, Sumisorb 340, Tinuvin 329, UV 329, UV 5411, UVA 235, Uvinul 3029, Viosorb 583 |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-20(4,5)14-10-11-18(24)17(12-14)23-21-15-8-6-7-9-16(15)22-23/h6-12,24H,13H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)n2nc3ccccc3n2 |
| Nom IUPAC | 2-(benzotriazol-2-yl)-4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 323.43 |
| Afficher plus |