Learn More
2-Benzotriazolyl-phénol, TRC
Code produit 30346354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346354 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346354 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB207055250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzotriazolyl-phenol
CAS 10096-91-0
Formule moléculaire C12H9N3O
Quantité 250 mg
Synonyme 2-(2-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)phenol, 2-(2'-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2'-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(o-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(o-Hydroxyphenyl)benzotriazole, CGL 900
Formule InChI InChI=1S/C12H9N3O/c16-12-8-4-3-7-11(12)15-13-9-5-1-2-6-10(9)14-15/h1-8,16H
SMILES Oc1ccccc1n2nc3ccccc3n2
Nom IUPAC 2-(benzotriazol-2-yl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 211.22
Poids de la formule 211.0746