Learn More
2-Benzoxazolinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413977 25 g 25g
11423977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19378.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 59-49-4 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-49-4
Formule moléculaire C7H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 135.12
Numéro MDL MFCD00005716
Clé InChI ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzoxazolinone, benzoxazolinone, benzoxazolone, 2-hydroxybenzoxazole, 2-benzoxazolol, 2 3h-benzoxazolone, 1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolone, benzo d oxazol-2 3h-one, benzoxazolin-2-one
CID PubChem 6043
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzoxazolinone
Point de fusion 139°C to 140°C
Point d’éclair 160°C (320°F)
Quantité 25 g
Beilstein 119481
Poids de la formule 135.12
Pourcentage de pureté 98%