Learn More
2-Benzoxazolinone, 98%
Product Code. 10732115 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10732115 500 g Flacon en verre 500g
10245790 25 g Flacon en verre 25g
10082060 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10732115 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 169085000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS : 59-49-4 | C7H5NO2 | 135,12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59-49-4
Formule moléculaire C7H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 135.12
Numéro MDL MFCD00005716
Clé InChI ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzoxazolinone, benzoxazolinone, benzoxazolone, 2-hydroxybenzoxazole, 2-benzoxazolol, 2 3h-benzoxazolone, 1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolone, benzo d oxazol-2 3h-one, benzoxazolin-2-one
CID PubChem 6043
Nom IUPAC 3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2O1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Benzoxazolinone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 137°C to 141°C
Couleur Beige à marron-gris
Densité 160g/mL
Point d’éclair 160°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and,trifluoroacetic acid
Poids de la formule 135.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Benzoxazolinone
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO– À des fins de recherche uniquement