Learn More
2-Benzoxazolinone, MedChemExpress
Code produit 16499376
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499376 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16499376 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW015818
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 2-Benzoxazolinone is an anti-leishmanial agent with an LC50 of 40 μg/mL against L. donovani. A building block in chemical synthesis. 1,3-Benzoxazol-2(3H)-one derivatives have antimicrobial activity against a selection of Gram-positive, Gram-negative bacteria and yeasts. Derivatives as anti-quorum sensing agent.
2-Benzoxazolinone is an anti-leishmanial agent with an LC50 of 40 μg/mL against L. donovani. A building block in chemical synthesis. 1,3-Benzoxazol-2(3H)-one derivatives have antimicrobial activity against a selection of Gram-positive, Gram-negative bacteria and yeasts. Derivatives as anti-quorum sensing agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzoxazolinone
Forme physique Solid
CAS 59-49-4
Couleur Light Brown to Brown
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H5NO2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme 2-Benzoxazolone 1,3-Benzoxazol-2(3H)-one 2-Hydroxybenzoxazole
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (740.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.85 mg/mL (28.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2N1
Poids moléculaire (g/mol) 135.12
Poids de la formule 135.12
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research