Learn More
2-Benzoxazolinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Benzoxazolinone |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5NO2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9) |
| Poids de la formule | 135.032 |