Learn More
2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide, TRC
Code produit 30138448
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2 g
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138448 2 g 2g
30132716 2.5 g 2.50g
17994635 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138448 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2081052G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4016-85-7
Formule moléculaire C15 H11 Cl2 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 308.16
Synonyme 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide, N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloro-acetamide, 2-(2-Chloroacetamido)-5-chlorobenzophenone, 5-Chloro-2-(chloroacetamido)benzophenone, NSC 270127;
Nom IUPAC N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloroacetamide
SMILES ClCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C15H11Cl2NO2/c16-9-14(19)18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Poids de la formule 307.0167