Learn More
Acide 2-benzoylbenzoïque, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440843 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11440843 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13281.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.04€
    89.65€ / 250g
    Économisez 14.39€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 85-52-9 | C14H10O3 | 226.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-52-9
Formule moléculaire C14H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Numéro MDL MFCD00002472
Clé InChI FGTYTUFKXYPTML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 2-benzoyl, 2-carboxybenzophenone, benzophenone-2-carboxylic acid, benzoic acid, o-benzoyl, o-carboxybenzophenone, benzophenone-2-carbonic acid, 2-benzoquinonecarboxylic acid, benzoylbenzoic acid, 2-phenylcarbonyl benzoic acid
CID PubChem 6813
Nom IUPAC Acide 2-benzoylbenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzoylbenzoic acid
Point de fusion 127°C to 130°C
Point d’ébullition 257°C
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 1107841
Poids de la formule 226.23
Pourcentage de pureté ≥98%