Learn More
Acide 2-benzoylbenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10677242 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10677242 1 kg Flacon en plastique 1kg
10112230 25 g Flacon en plastique 25g
10070720 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10677242 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105710010
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 85-52-9 | C14H10O3 | 226.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-52-9
Formule moléculaire C14H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Numéro MDL MFCD00002472
Clé InChI FGTYTUFKXYPTML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 2-benzoyl, 2-carboxybenzophenone, benzophenone-2-carboxylic acid, benzoic acid, o-benzoyl, o-carboxybenzophenone, benzophenone-2-carbonic acid, 2-benzoquinonecarboxylic acid, benzoylbenzoic acid, 2-phenylcarbonyl benzoic acid
CID PubChem 6813
Nom IUPAC Acide 2-benzoylbenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzoylbenzoic acid
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 126.0°C to 130.0°C
Couleur Beige à blanc
Point d’ébullition 257.0°C to 265.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5COC6H4CO2H
Quantité 1 kg
Beilstein 10, 747
Poids de la formule 226.23
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Benzoylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.