Learn More
Acide 2-benzoylbenzoïque, TRC
Code produit 30339522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339522 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339522 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2083451G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzoylbenzoic Acid
CAS 85-52-9
Formule moléculaire C14H10O3
Quantité 1 g
Synonyme 2-Carboxybenzophenone, Benzophenone-2-carbonic Acid, Benzophenone-2-carboxylic Acid, NSC 6646, Ortho-benzoylbenzoic Acid, SKP 10A, SKP 10AT, o-Benzoylbenzoic Acid, o-Carboxybenzophenone, 2-Benzoquinonecarboxylic Acid, o-Benzoylbenzoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C14H10O3/c15-13(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-12(11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1C(O)=O)C2=CC=CC=C2
Nom IUPAC Acide 2-benzoylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Poids de la formule 226.063