Learn More
2-Benzoylnaphthalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429286 5 g 5g
11419286 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429286 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18121.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 644-13-3 | C17H12O | 232.28 g/mol
2-Benzoylnaphthalene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-benzoylnaphthalène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 644-13-3
Formule moléculaire C17H12O
Poids moléculaire (g/mol) 232.28
Numéro MDL MFCD00004106
Clé InChI SJNXJRVDSTZUFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzoylnaphthalene, 2-naphthyl phenyl ketone, 2-benzonaphthone, naphthalen-2-yl phenyl methanone, methanone, 2-naphthalenylphenyl, 2'-benzonaphthone, ketone, 2-naphthyl phenyl, 2-naphthylphenylketone, beta-benzoylnaphthalene, 2-naphthyl phenyl methanone
CID PubChem 69516
Nom IUPAC naphtalène-2-yl(phényl)méthanone
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzoylnaphthalene
Point de fusion 80°C to 82°C
Point d’ébullition 216°C to 216°C (7 mmHg)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in hot methanol.
Poids de la formule 232.28
Pourcentage de pureté 98%