Learn More
2-benzoylpyridine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Benzoylpyridine |
| Note relative au nom | 99+% |
| % min. CAS | 99.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 42.0°C to 44.0°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Point d’ébullition | 317.0°C |
| Point d’éclair | 150°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Afficher plus |