Learn More
2-Benzoylpyridine, TRC
Code produit 30137423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137423 100 g 100g
17932765 25 g 25g
17993665 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137423 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB209570100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-02-1
Formule moléculaire C12 H9 N O
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Synonyme Phenyl(pyridin-2-yl)methanone, Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. D (EP), 2-Benzoylpyridine
Nom IUPAC Phényl(pyridine-2-yl)méthanone
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccccn2
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl(pyridin-2-yl)methanone
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C12H9NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9H
Poids de la formule 183.0684