Learn More
2-Benzoylpyrrole, TRC
Code produit 30337025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337025 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337025 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1228002G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzoylpyrrole
CAS 7697-46-3
Formule moléculaire C11 H9 N O
Quantité 2 g
Synonyme Pyrrol-2-yl Phenyl Ketone, Phenyl(1H-pyrrol-2-yl)methanone, 2-Benzoyl-1H-pyrrole
Formule InChI InChI=1S/C11H9NO/c13-11(10-7-4-8-12-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8,12H
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccc[nH]2
Nom IUPAC phényl(1H-pyrrol-2-yl)méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 171.2
Poids de la formule 171.0684