Learn More
Chlorhydrate de 2-Benzyl-2-imidazoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440387 25 g 25g
11450387 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21764.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
An alpha adrenergic blocking agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-97-2
Formule moléculaire C10H13ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 196.678
Numéro MDL MFCD00012693
Clé InChI RHTNTTODYGNRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tolazoline hydrochloride, tolazoline hcl, 2-benzyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, arterodyl, tolavad, tolpal, priscoline hydrochloride, tolazoline chloride, imidaline hydrochloride, benzazoline hydrochloride
CID PubChem 6048
Nom IUPAC 2-benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole ; chlorhydrate
SMILES C1CN=C(N1)CC2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride
Point de fusion 174°C to 176°C
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9506
Poids de la formule 196.68
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.