Learn More
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31446880
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31446880 10 g
31439888 100 g
31436382 1 g
31440047 25 g
31441936 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31446880 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11626710g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS 87100-28-5
Formule moléculaire C13H19BO2
Numéro MDL MFCD05663841
Quantité 10 g
SMILES CC1(C)OB(CC2=CC=CC=C2)OC1(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 218.10
Pourcentage de pureté 97%