Learn More
2-(Benzyl(methyl)amino)ethanol, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Benzyl(methyl)amino)ethanol |
| CAS | 101-98-4 |
| Formule moléculaire | C10H15NO |
| Numéro MDL | MFCD00002847 |
| Quantité | 1 kg |
| SMILES | CN(CCO)CC1=CC=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.23 |
| Pourcentage de pureté | 95% |