Learn More
2-benzyl-N-Boc-L-proline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448747 250 mg 250mg
15438747 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52184.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 706806-60-2 | C17H23NO4 | 305.374 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 706806-60-2
Formule moléculaire C17H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 305.374
Numéro MDL MFCD06795522
Clé InChI JUUNPRGYFCIXSM-QGZVFWFLSA-N
Synonyme boc-r-alpha-benzyl-proline, r-2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-2-benzyl-1-boc-2-pyrrolidinecarboxylic acid, r-2-benzyl-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 2r-2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-, a-benzyl l-proline, 2-benzyl-n-boc-l-proline, boc-r-, a-benzyl-pro-oh, boc-r-alpha-benzyl-pro-oh, 2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl proline
CID PubChem 2761823
Nom IUPAC Acide (2R)-2-benzyl-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzyl-N-Boc-L-proline
Point de fusion 154°C to 156°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 305.37
Pourcentage de pureté 95%