Learn More
Acide 2-(benzylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylique, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10561492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10561492 250 mg Flacon en verre ambré -
10466662 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10561492 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00042CB
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 342405-23-6
Formule moléculaire C11H10N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 234.27
Numéro MDL MFCD03086200
Clé InChI REVWBJBCAIBQGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzylamino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, maybridge3_004319, 2-benzylamino thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-phenylmethyl amino
CID PubChem 2779647
Nom IUPAC 2-(benzylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=C(NCC2=CC=CC=C2)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Benzylamino)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 234.28
Pourcentage de pureté 95%