Learn More
Chlorhydrate de 2-benzylbenzimidazole, TRC
Code produit 30333534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333534 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333534 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1199051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzylbenzimidazole Hydrochloride
CAS 1212-48-2
Formule moléculaire C14H12N2 •HCl
Quantité 1 g
Synonyme Dibasole, Dibazol Hydrochloride, Dibazole Hydrochloride, Bendazol Hydrochloride, 2-(Phenylmethyl)-1H-benzimidazole Monohydrochloride, Benzimidazole, 2-benzyl-, Monohydrochloride (8CI), 1H-Benzimidazole, 2-(phenylmethyl)-, Monohydrochloride (9CI)
Formule InChI InChI=1S/C14H12N2.ClH/c1-2-6-11(7-3-1)10-14-15-12-8-4-5-9-13(12)16-14;/h1-9H,10H2,(H,15,16);1H
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=NC3=CC=CC=C3N2.Cl
Nom IUPAC clorhidrato de 2-bencil-1H-benzimidazol
Poids moléculaire (g/mol) 208.263646