Learn More
2-Benzylcyclohexanone, 97%, ACROS Organics™
Code produit 15244278 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15244278 5 g 5g
15234278 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15244278 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451860050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 946-33-8
Formule moléculaire C13H16O
Poids moléculaire (g/mol) 188.27
Clé InChI CUYLPYBYCYQGCE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 98945
Nom IUPAC 2-benzylcyclohexan-1-un
SMILES C1CCC(=O)C(C1)CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzylcyclohexanone
Densité 1.0240g/mL
Point d’ébullition 103.0°C to 105.0°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Formule linéaire C6H5CH2C6H9O
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.024
Synonyme 2-benzylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenylmethyl, 2-benzyl cyclohexanone, 2-benzyl-cyclohexan-1-one, 2-phenylmethyl cyclohexanone, cyclohexanone,2-phenylmethyl, 2rs-2-phenylmethylcyclohexanone
Poids de la formule 188.27
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Benzylcyclohexan-1-one