Learn More
Chlorhydrate de 2-(benzyloxy)1-éthanamine, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10639724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10639724 1 g Flacon en verre ambré 1g
10462813 10 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10639724 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07103DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 10578-75-3
Formule moléculaire C9H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 187.667
Numéro MDL MFCD06411550
Clé InChI AFQMWBUNDONXED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzyloxy ethanamine hydrochloride, 2-benzyloxy-1-ethanamine hydrochloride, 2-benzyloxyethylamine hydrochloride, aminoethylbenzyl ether hydrochloride, 2-phenylmethoxy-ethylamine hydrochloride, 2-benzyloxy-1-ethanamine, hcl, 2-benzyloxy ethylamine hydrochloride, 2-benzyloxy ethyl amine hydrochloride, ethanamine, 2-phenylmethoxy-, hydrochloride, 2-phenylmethoxy ethylamine, chloride
CID PubChem 2794786
Nom IUPAC 2-phénylméthoxyéthanamine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCCN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Benzyloxy)-1-ethanamine hydrochloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 187.67
Pourcentage de pureté 97%