Learn More
2-Benzyloxy-2-méthyl-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Benzyloxy-2-methyl-1-propanol is used as a building block in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Benzyloxy-2-méthyl-1-propanol est utilisé comme bloc de construction dans la synthèse organique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Benzyloxy-2-methyl-1-propanol |
| Point d’ébullition | 80°C to 85°C (0.1 mmHg) |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Immiscible with water. |
| Poids de la formule | 180.12 |
| Pourcentage de pureté | 95% |