Learn More
2-(Benzyloxy)benzaldéhyde, TRC
Code produit 30330788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330788 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB4110085G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Benzyloxy)benzaldehyde
CAS 5896-17-3
Formule moléculaire C14H12O2
Quantité 5 g
Synonyme 2-[2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic Acid, (2-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, (o-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, 2-(2-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, 2-(2-Carbamoylphenoxy)aceticacid, 2-(Carboxymethoxy)benzamide, NSC 65589, Salicylamide O-Acetic Acid, [2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic Acid, o-Carboxyamidophenoxyacetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-10-13-8-4-5-9-14(13)16-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H,11H2
SMILES O=Cc1ccccc1OCc2ccccc2
Nom IUPAC 2-phénylméthoxybenzaldémol
Poids moléculaire (g/mol) 212.24
Poids de la formule 212.0837