Learn More
Acide 2-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoïque, 97 %, Maybridge
Code produit 11316945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11316945 25 g 25g
10263612 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11316945 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB02038EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1164-16-5
Formule moléculaire C17H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 315.33
Numéro MDL MFCD00037180
Clé InChI MCRMUCXATQAAMN-GGYSOQFKNA-N
Synonyme z-tyr-oh, n-cbz-l-tyrosine, n-benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, cbz-l-tyrosine, n-carbobenzoxy-l-tyrosine, n-carbobenzyloxy-l-tyrosine, cbz-tyr-oh, benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, n-cbz-l-tyrosine-oh, z-tyrosine
CID PubChem 712438
Nom IUPAC (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire C6H5CH2OC(O)NHCH(CO2H)CH2C6H4OH
Quantité 25 g
Poids de la formule 315.32
Pourcentage de pureté 97%