Learn More
2-(Benzyloxy)phenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11954751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11954751 10 g 10g
11356451 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11954751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 179320100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 6272-38-4 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6272-38-4
Formule moléculaire C13H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.237
Clé InChI CCZCXFHJMKINPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzyloxy phenol, 2-benzyloxyphenol, phenol, 2-phenylmethoxy, benzyloxyphenol, benzyl o-hydroxyphenyl ether, 2-phenylmethoxy phenol, 2-benzyloxy-phenol, o-benzyloxy phenol
CID PubChem 80459
Nom IUPAC 2-phénylméthoxyphénol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Benzyloxy)phenol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 35.0°C to 40.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1400g/mL
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire C6H5CH2OC6H4OH
Indice de réfraction 1.5906
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.14
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquid or Low Melting Mass
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Benzyloxyphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.