Learn More
2-(Benzyloxy)phénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Benzyloxy)phenol |
| CAS | 6272-38-4 |
| Formule moléculaire | C13H12O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Benzyl o-Hydroxyphenyl Ether, NSC 37426, NSC 72669, o-(Benzyloxy)phenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H12O2/c14-12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2 |
| SMILES | Oc1ccccc1OCc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 2-phénylméthoxyphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 200.23 |
| Poids de la formule | 200.0837 |