Learn More
2-(Benzyloxy)phénol, TRC
Code produit 30347392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347392 10 g 10g
30338479 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30347392 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB28665510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Benzyloxy)phenol
CAS 6272-38-4
Formule moléculaire C13H12O2
Quantité 10 g
Synonyme Benzyl o-Hydroxyphenyl Ether, NSC 37426, NSC 72669, o-(Benzyloxy)phenol
Formule InChI InChI=1S/C13H12O2/c14-12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2
SMILES Oc1ccccc1OCc2ccccc2
Nom IUPAC 2-phénylméthoxyphénol
Poids moléculaire (g/mol) 200.23
Poids de la formule 200.0837