Learn More
2-benzyloxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393416 50 g 50g
11383416 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393416 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12866.18
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5896-17-3 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
2-Benzyloxybenzaldehyde is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-benzyloxybenzaldéhyde est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5896-17-3
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00016583
Clé InChI PBEJTRAJWCNHRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzyloxy benzaldehyde, 2-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-phenylmethoxy, o-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, o-benzyloxy, o-benzylsalicylaldehyde, 2-benzyl-oxy benzaldehyde, 2-phenylmethoxy benzaldehyde, benzyloxybenzaldehyde, o-benzyloxybenzaldehyde
CID PubChem 344784
Nom IUPAC 2-phénylméthoxybenzaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzyloxybenzaldehyde
Point de fusion 46°C to 47°C
Quantité 50 g
Beilstein 780307
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 98%