Learn More
2-Benzyloxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459326 25 g 25g
11449326 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459326 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19020.14
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6272-38-4 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
2-Benzyloxyphenol is used in the synthesis of 2-(benzyloxy)hydroquinone and also used to prepare sequential polypeptides.It is used as reagent for synthesis of multidentate chelating ligands. It is also used in chemicals, pharmaceutical research and also acts a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-benzyloxyphénol est utilisé dans la synthèse de la 2-(benzyloxy)hydroquinone ainsi que pour préparer des polypeptides séquentiels. Il est utilisé comme réactif pour la synthèse de ligands chélatants polydentates. Il est également utilisé dans les produits chimiques, la recherche pharmaceutique ainsi que comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le benzène et l’éther diéthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6272-38-4
Formule moléculaire C13H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.237
Numéro MDL MFCD00002186
Clé InChI CCZCXFHJMKINPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-benzyloxy phenol, 2-benzyloxyphenol, phenol, 2-phenylmethoxy, benzyloxyphenol, benzyl o-hydroxyphenyl ether, 2-phenylmethoxy phenol, 2-benzyloxy-phenol, o-benzyloxy phenol
CID PubChem 80459
Nom IUPAC 2-phénylméthoxyphénol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzyloxyphenol
Densité 1.143
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.591
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,benzene,and diethyl ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 98%