Learn More
2-Benzylpyridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473414 250 g 250g
11463414 50 g 50g
11453414 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473414 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10662.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 101-82-6 | C12H11N | 169.23 g/mol
2-Benzylpyridine is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-benzylpyridine est utilisée dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-82-6
Formule moléculaire C12H11N
Poids moléculaire (g/mol) 169.23
Numéro MDL MFCD00006352
Clé InChI PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2-phenylmethyl, pyridine, 2-benzyl, 2-phenylmethyl pyridine, unii-ew2n4v60mq, 2-benzyl-pyridine, ew2n4v60mq, benzylpyridine, 2-benzylpyridine, pyridine, phenylmethyl, 5-20-07-00556 beilstein handbook reference
CID PubChem 7581
Nom IUPAC 2-benzylpyridine
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzylpyridine
Point de fusion 10°C to 12°C
Densité 1.054
Point d’ébullition 140°C to 143°C (11 mmHg)
Point d’éclair 125°C (257°F)
Indice de réfraction 1.579
Quantité 250 g
Beilstein 115875
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 169.23
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquid