Learn More
2-Benzylpyridine, TRC
Code produit 30333248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333248 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333248 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2887401G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzylpyridine
CAS 101-82-6
Formule moléculaire C12 H11 N
Quantité 1 g
Synonyme 2-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Imp. A (EP)
Formule InChI InChI=1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
SMILES C(c1ccccc1)c2ccccn2
Nom IUPAC 2-benzylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 169.22
Poids de la formule 169.0891