Learn More
2-Benzylsuccinic acid, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Benzylsuccinic acid |
| CAS | 884-33-3 |
| Formule moléculaire | C11H12O4 |
| Numéro MDL | MFCD00055798 |
| Quantité | 250 mg |
| SMILES | OC(=O)CC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.21 |
| Pourcentage de pureté | 95% |